Läs mer
D-Cystine, 98%
Produktkod. 11446800
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446800 1 g 1g
11456800 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11446800 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13772.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 349-46-2 | C6H12N2O4S2 | 240.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 349-46-2
Molekylformel C6H12N2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 240.29
MDL-nummer MFCD00002610
InChI-nyckel LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Synonym d-cystine, 2-amino-3-2s-2-amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid
PubChem CID 6857538
ChEBI CHEBI:35494
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-[[(2S)-2-amino-2-karboxietyl]disulfanyl]propansyra
LEDER N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Cystine
Smältpunkt ∽250°C (decomposition)
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Beilstein 1728093
Merck Index 14,2782
Optisk rotation +219° (c=1 in 1N HCl)
Formel vikt 240.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.