missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D-Cystine Dimethyl Ester Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Cystine Dimethyl Ester Dihydrochloride |
| CAS | 144000-36-2 |
| Molekylformel | C8H16N2O4S2 • 2(HCl) |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,1'-Dimethyl Ester D-Cystine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O4S2.2ClH/c1-13-7(11)5(9)3-15-16-4-6(10)8(12)14-2;;/h5-6H,3-4,9-10H2,1-2H3;2*1H/t5-,6-;;/m1../s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@H](CSSC[C@H](C(=O)OC)N)N.Cl.Cl |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-2-amino-3-[[(2S)-2-amino-3-methoxy-3-oxopropyl]disulfanyl]propanoate;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.3523646 |
| Formel vikt | 340.0085 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?