Läs mer
D-(+)-Dextros, (kristallin), MP Biomedicals
Produktkod. 11485532 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485532 25 kg 25kg
11455532 1 kg 1kg
11465532 5 kg 5kg
11475532 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11485532 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0290152125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10205.00 SEK
    9721.35 SEK / 25kg
    Save 483.65 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 50-99-7
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.156
InChI-nyckel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal
LEDER C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Dextrose
Kvantitet 25 kg
Formel vikt 180.2
Fysisk form Kristallin