Läs mer
D-Digitoxose (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(+)-Digitoxose |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O4/c1-3-6(9)4(7)2-5(8)10-3/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4+,5?,6-/m1/s1 |
| Formel vikt | 148.0736 |
| Procent renhet | >95% |