Läs mer
D-Digitoxose Tribenzoate, TRC
Produktkod. 30383549
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30383549 25 mg
1 options
Produktkod. 30383549 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44623025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Digitoxose Tribenzoate
CAS 104652-04-2
Molekylformel C27H24O7
Kvantitet 25 mg
Synonym 2,6-Dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranose Tribenzoate
InChI formel InChI=1S/C27H24O7/c1-19(32-25(29)20-11-5-2-6-12-20)24(34-27(31)22-15-9-4-10-16-22)23(17-18-28)33-26(30)21-13-7-3-8-14-21/h2-16,18-19,23-24H,17H2,1H3/t19-,23+,24-/m1/s1
LEDER C[C@@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@H](CC=O)OC(=O)c3ccccc3
IUPAC-namn [(2R,3R,4S)-3,4-dibenzoyloxy-6-oxohexan-2-yl] benzoate
Molekylvikt (g/mol) 460.48
Formel vikt 460.1522