Läs mer
D-Dimer Antibody (DD44), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
4920.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | D-Dimer |
|---|---|
| Klona | DD44 |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | DyLight 594 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18727971
|
Novus Biologicals
NB100-73039DL594 |
0.2 mL |
4920.00 SEK
0.20ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
D-Dimer Monoclonal antibody specifically detects D-Dimer in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISASpecifikationer
| D-Dimer | |
| Western Blot | |
| DyLight 594 | |
| Mouse | |
| Human | |
| D Dimer | |
| IgG2b | |
| Protein A purified |
| DD44 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with mixture of D-dimer and high molecular weight fibrin degradation products. | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |