missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D-Dimer Antibody (DD5), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB120-10055
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
D-Dimer Monoclonal specifically detects D-Dimer in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA.
Specifikationer
| D-Dimer | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| D Dimer | |
| Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with D-dimer. | |
| 0.2 mg | |
| Extracellular Matrix | |
| is specific for D-dimer and high molecular weight fibrin degradation products. Low cross-reaction with D-monomer, good for detection MAb in two-step sandwich IA. cross reactivity with fibrinogen. | |
| Store at 4C. Do not freeze. | |
| IgG2b |
| Western Blot, ELISA | |
| DD5 | |
| Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Sandwich ELISA 1:100-1:2000 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering