Läs mer
Invitrogen™ Human D-Dimer ELISA Utrustning
Produktkod. 15414973
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15414973 96 tester 1 uppsättning
17884190 10 x 96 tester -
17155419 5 x 96 tester Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15414973 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EHDDIMER
 Begränsad artikel
I lager
ELISA
Den mänskliga D-Dimeren ELISA kvantifierar Hu D-Dimer i humant serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Hu D-Dimer. Metodens princip The Human D-Dimer solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Fibrinogen är huvudproteinet i blodets koagulationssystem. Det består av två identiska underenheter som innehåller tre polypeptidkedjor: alfa, beta och gamma. Processen med blodkoagulation resulterar i aktivering av fibrinogen till fibrin genom trombin- och fibrinpolymerisation. Fibrinproppen bryts sedan ner av plasmin, och fibrinnedbrytningsprodukter med olika molekylvikter släpps ut i blodomloppet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tillträdesnummer P02671
Analysintervall 0,082 till 60 pg/ml
Analyskänslighet 0.08 pg/mL
Kalibreringsområde 0,08 pg/ml till 60 pg/ml
Innehåll och lagring Förbelagda plattor, standard eller kalibrator, detektorantikropp, HRP-konjugat, utspädningsmedel, tvättbuffert, substrat och stopplösning. Förvara kit vid 2–8 °C. Se produktmanualen för detaljerat innehåll och förvaringsförhållanden för maximal stabilitet.
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Smörgås ELISA Utrustning
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Cellstruktur/organellproteiner
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA antikropppar detekterar human D-Dimer. Andra arter ej fastställda.
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Absorptionsmikroplattläsare
Gene Alias karboxyterminala region; ENSMUSG00000059807; FGA; Fib; Fib2; fibrinogen A-alfakedja; fibrinogenalfakedja; fibrinogen, A alfapolypeptid; Fibrinoptid A; MGC119422; MGC119423; MGC119425 karboxyterminala region; ENSMUSG00000059807; FGA; Fib; Fib2; Fibrinogen A-alfakedja; fibrinogen alfakedja; fibrinogen, A alfapolypeptid; Fibrinoptid A; MGC119422; MGC119423; MGC119425; Fib2
Gen-ID (Entrez) 2243
Gensymbol Fib2
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10%
Kit Innehåll Förbelagd 96-brunnars platta, standard, analysspädningskoncentrat, biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, tvättbuffert, kromogen, stopplösning, självhäftande plattskydd, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne Biotin
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Extracellulär matris& Cellvidhäftning
Provvolym Plasma 1μ L, Serum 1μ L, Supernatant 100μ L
Frakt skick Våt eller tor ris
Förvaringskrav Håll kylt vid 2–8 °C i upp till 6 månader. För långtidsförvaring, förvara vid -20 °C
Synonym Fib2
Mål D-dimer
Testtid 1 timme 20 min
Total analystid 4 timmar 45 min
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.