Läs mer
Invitrogen™ Human D-Dimer ELISA Utrustning
Produktkod. p-7230937
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 15414973
Brand: Invitrogen™ EHDDIMER
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Den mänskliga D-Dimeren ELISA kvantifierar Hu D-Dimer i humant serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Hu D-Dimer. Metodens princip The Human D-Dimer solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Fibrinogen är huvudproteinet i blodkoagulationssystemet. Den består av två identiska underenheter som innehåller tre polypeptidkedjor: alfa, beta och gamma. Processen för blodkoagulering resulterar i aktivering av fibrinogen till fibrin genom trombin- och fibrinpolymerisation. Fibrinkoagel smälts sedan av plasmin och fibrinnedbrytningsprodukter med olika molekylvikter frigörs i blodomloppet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P02671
Analysintervall 0,082 till 60 pg/ml
Analyskänslighet 0.08 pg/mL
Kalibreringsområde 0,08 pg/ml till 60 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Cellstruktur& Organellproteiner
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA antikropppar detekterar human D-Dimer. Andra arter ej fastställda.
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 2243
Gensymbol Fib2
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Extracellulär matris& Cellvidhäftning
Provvolym Plasma 1μ L, Serum 1μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Fib2
Mål D-dimer
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter