missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D-DOPA, TRC

Produktkod. 17999454
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17999454 100 mg
17959744 250 mg
17999354 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17999454 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD533750100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5796-17-8
Molekylformel C9H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 197.19
Synonym D-Tyrosine, 3-hydroxy-, Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, D- (8CI), 3-Hydroxy-D-tyrosine, (+)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine, (+)-Dopa, 3,4-Dihydroxy-D-phenylalanine, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-D-alanine, D-3,4-Dihydroxyphenylalanine, D-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine, D-3-Hydroxytyrosine, D-Dopa, β-(3,4-Dihydroxy)-D-phenylalanine, (2R)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoic Acid
LEDER N[C@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D-DOPA
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m1/s1
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 197.0688
Procent renhet >95%
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.