Läs mer
D-(+)-Adrenalin, TRC
Produktkod. 30012429
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012429 10 mg
30004424 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30012429 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE58857510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-05-0
Molekylformel C9 H13 N O3
Molekylvikt (g/mol) 183.2
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-[(1S)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, (S)-, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, (+)- (8CI), 4-[(1S)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol, (+)-(S)-Epinephrine, (+)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol, (+)-Adrenaline, (+)-Epinephrine, (S)-Adrenaline, (S)-Epinephrine, D(+)-Adrenaline, D-Adrenaline, D-Epinephrine, d-Adrenaline, d-Epinephrine
IUPAC-namn 4-[(1S)-1-hydroxy-2-(metylamino)etyl] bensen-1,2-diol
LEDER CNC[C@@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Epinephrine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/t9-/m1/s1
Formel vikt 183.0895
Procent renhet >95%