Läs mer
D-Epoxone, 98%
Produktkod. 11399565
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399565 5 g 5g
11389565 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399565 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18989.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18422-53-2 | C12H18O6 | 258.27 g/mol
D-Epoxon är ett kemiskt reagens som används för enantioselektiv epoxidering av alkener. Det är involverat i syntesen av Irciniastatin (A och B), som används som antitumörföreningar. Det används som cytotoxisk sekundär metabolit.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar D
-Epoxon är ett kemiskt reagens som används för enantioselektiv epoxidation av alkener. Det är involverat i syntesen av Irciniastatin (A och B), som används som antitumörföreningar. Det används som cytotoxisk sekundär metabolit.
Löslighet Löslig i kloroform
och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18422-53-2
Molekylformel C12H18O6
Molekylvikt (g/mol) 258.27
MDL-nummer MFCD00063383
InChI-nyckel IVWWFWFVSWOTLP-RDNCKJRISA-N
Synonym 3ar,4'r,7ar-2,2,2',2'-tetramethyldihydrospiro 1,3 dioxolo 4,5-c pyran-6,4'-1,3 dioxolan-7 7ah-one
PubChem CID 118990039
IUPAC-namn (4S,7'aR)-2,2,2',2'-tetrametylspiro[1,3-dioxolan-4,6'-4,7a-dihydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran]-7'-on
LEDER CC1(OCC2(O1)C(=O)C3C(CO2)OC(O3)(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Epoxone
Smältpunkt 101°C to 103°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1319073
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and methanol.
Formel vikt 258.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.