Läs mer
D-erythro-C18-Dihydro-D-sphingosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-erythro-Dihydro-D-sphingosine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3/t17-,18+/m0/s1 |
| Formel vikt | 301.2981 |