Läs mer
D-erytro-dihydro-D-sfingosin-1-fosfat, TRC
Produktkod. 30003958
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003958 1 mg
30003622 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30003958 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4495001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19794-97-9
Molekylformel C18 H40 N O5 P
Molekylvikt (g/mol) 381.49
IUPAC-namn [(2S,3R)-2-amino-3-hydroxyoktadecyl] divätefosfat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](N)COP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-erythro-Dihydro-D-sphingosine-1-phosphate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H40NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h17-18,20H,2-16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/t17-,18+/m0/s1
Formel vikt 381.2644
Procent renhet >95%