Läs mer
D-Erythro-dihydrosphingosine, MedChemExpress
Produktkod. 16442698
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16442698 5 mg
1 options
Produktkod. 16442698 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW019838
MedChemExpress D-Erythro-dihydrosphingosin directly inhibits cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α) activity.
D-Erythro-dihydrosphingosin directly inhibits cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α) activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Erythro-dihydrosphingosine
CAS 764-22-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H39NO2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 10 mg/mL (33.17 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](N)CO
Molekylvikt (g/mol) 301.51
Formel vikt 301.51
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death