Läs mer
D-erytro-imidazolglycerol fosfatmonohydrat (~90 %), TRC
Produktkod. 30408767
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408767 5 mg
30395980 1 mg
30402354 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30408767 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI3500005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 210241-69-3
Molekylformel C6 H11 N2 O6 P . H2 O
Molekylvikt (g/mol) 256.15
IUPAC-namn [(2R,3S)-2,3-dihydroxy-3-(4H-imidazol-4-yl)propyl] dihydrogenfosfat; hydratera
LEDER O.O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)C1C=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-erythro-Imidazoleglycerol Phosphate Monohydrate
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11N2O6P.H2O/c9-5(2-14-15(11,12)13)6(10)4-1-7-3-8-4;/h1,3-6,9-10H,2H2,(H2,11,12,13);1H2/t4?,5-,6+;/m1./s1
Formel vikt 256.046