Läs mer
D-erytro-N, N-dimetylsfingosin, TRC
Produktkod. 30179573
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179573 5 mg
30179165 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179573 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4792505MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119567-63-4
Molekylformel C20 H41 N O2
Molekylvikt (g/mol) 327.54
IUPAC-namn (E,2R,3S)-2-(dimetylamino)oktedik-4-en-1,3-diol
LEDER CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@@H](CO)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-erythro-N,N-Dimethylsphingosine
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H41NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)19(18-22)21(2)3/h16-17,19-20,22-23H,4-15,18H2,1-3H3/b17-16+/t19-,20+/m1/s1
Formel vikt 327.3137