Läs mer
D-erytro-sfingosin-1-fosfat, TRC
Produktkod. 30011726
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011726 5 mg
30012659 10 mg
30008384 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011726 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6815005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26993-30-6
Molekylformel C18 H38 N O5 P
Molekylvikt (g/mol) 379.47
IUPAC-namn [(E,2S,3R)-2-amino-3-hydroxyoktadek-4-enyl] dihydrogenfosfat
LEDER CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)COP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-erythro-Sphingosine-1-Phosphate
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H38NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h14-15,17-18,20H,2-13,16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Formel vikt 379.2488