Läs mer
D-erythro-Sphingosine, 99+%
Produktkod. 15495779
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15495779 10 mg 10mg
15405789 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495779 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63584.MA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 123-78-4 | C18H37NO2 | 299.499 g/mol
D-erytro-sfingosin används för att hämma proteinkinas C och kalmodulinberoende enzymer, inducerar apoptos. Och används också som beståndsdel av cellmembran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-erytro-sfingosin används för att hämma proteinkinas C och kalmodulinberoende enzymer, inducerar apoptos. Och används också som beståndsdel av cellmembran.
Löslighet
Löslig i etanol.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-78-4
Molekylformel C18H37NO2
Molekylvikt (g/mol) 299.499
MDL-nummer MFCD00036751
InChI-nyckel WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Synonym sphingosine, d-erythro-sphingosine, 4-sphingenine, d-sphingosine, sphing-4-enine, cerebroside, sphingenine, 4-trans-sphingenine, trans-d-erythro-2-amino-4-octadecene-1,3-diol, 2s,3r,4e-2-amino-4-octadecene-1,3-diol
PubChem CID 5280335
ChEBI CHEBI:16393
IUPAC-namn (E,2S,3R)-2-aminooktadek-4-en-1,3-diol
LEDER CCCCCCCCCCCCCC=CC(C(CO)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-erythro-Sphingosine
Färg Vitt
Kvantitet 10 mg
Beilstein 1727294
Merck Index 14,8747
Löslighetsinformation Soluble in ethanol.
Formel vikt 299.5
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.