Läs mer
D-erythro-Sphingosine hydrochloride, 97%
Produktkod. 15419167
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15419167 500 mg 500mg
15409167 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15419167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52427.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2673-72-5 | C18H38ClNO2 | 335.96 g/mol
Hämmare av proteinkinas C och kalmodulinberoende enzymer, men kan stimulera mastceller genom aktivering av proteinkinas C
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2673-72-5
Molekylformel C18H38ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 335.96
MDL-nummer MFCD08436977
InChI-nyckel YDIHJJLAPMAISR-UHFFFAOYNA-N
Synonym sphingosine hydrochloride, d-erythro-sphingosine hydrochloride, d-sphingosine hcl, trans-d-erythro-2-amino-4-octadecene-1,3-diol hydrochloride, 4-octadecene-1,3-diol,2-amino-,hydrochloride 1:1 , 2s,3r,4e, 4-octadecene-1,3-diol,2-amino-, hydrochloride 1:1 , 2s,3r,4e
PubChem CID 17998971
IUPAC-namn (E,2S,3R)-2-aminooktadek-4-en-1,3-diol;hydroklorid
LEDER Cl.CCCCCCCCCCCCCC=CC(O)C(N)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-erythro-Sphingosine hydrochloride
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 335.96
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.