Läs mer
D-erythro-Sphingosine, MedChemExpress
Produktkod. 16452686
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16452686 25 mg -
16433248 10 mg -
16409796 50 mg 50mg
16404516 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16452686 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101047
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress D-erythro-Sphingosine (Erythrosphingosine) is a very potent activator of p32-kinase with an EC50 of 8 μM, and inhibits protein kinase C (PKC). D-erythro-Sphingosine (Erythrosphingosine) is also a PP2A activator.
D-erythro-Sphingosine (Erythrosphingosine) is a very potent activator of p32-kinase with an EC50 of 8 μM, and inhibits protein kinase C (PKC). D-erythro-Sphingosine (Erythrosphingosine) is also a PP2A activator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-erythro-Sphingosine
Fysisk form Solid
CAS 123-78-4
Färg White
Kvantitet 25 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H37NO2
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym Erythrosphingosine erythro-C18-Sphingosine trans-4-Sphingenine
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (166.95 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](N)CO
Molekylvikt (g/mol) 299.49
Formel vikt 299.49
Procent renhet 98.0%