Läs mer
D-erythro-Sphingosine (synthetic), TRC
Produktkod. 30179563
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179563 10 mg
30179442 100 mg
30178950 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179563 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68100010MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-78-4
Molekylformel C18 H37 N O2
Molekylvikt (g/mol) 299.49
Synonym D-Erythro-Sphingosine
IUPAC-namn (E,2S,3R)-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol
LEDER CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-erythro-Sphingosine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Formel vikt 299.2824
Procent renhet >95%