Läs mer
D-Erythronolactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Erythronolactone |
| CAS | 15667-21-7 |
| Molekylformel | C4 H6 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2(3H)-Furanone, dihydro-3,4-dihydroxy-, (3R,4R)-, 2(3H)-Furanone, dihydro-3,4-dihydroxy-, (3R-cis)-, D-Erythronic acid, γ-lactone (6CI), Erythronic acid, γ-lactone, D- (8CI), (3R,4R)-Dihydro-3,4-dihydroxy-2(3H)-furanone, D-Erythronic γ-lactone, D-Erythrono-1,4-lactone, D-Erythrono-γ-lactone, D-Erythronolactone, γ-Lactone of D-erythronic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O4/c5-2-1-8-4(7)3(2)6/h2-3,5-6H,1H2/t2-,3-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@@H]1COC(=O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (3R,4R)-3,4-dihydroxyoxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.09 |
| Formel vikt | 118.0266 |