Läs mer
D-Erythrose (w/v = 10 mg/ml), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(-)-Erythrose |
| Kvantitet | 1 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h1,3-4,6-8H,2H2/t3-,4+/m0/s1 |
| Formel vikt | 120.0423 |