Läs mer
D-Erythrulose (~0.3 M in Water, ~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Erythrulose |
| CAS | 496-55-9 |
| Molekylformel | C4 H8 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Butanone, 1,3,4-trihydroxy-, (3R)-, 2-Butanone, 1,3,4-trihydroxy-, (R)-, D-glycero-Tetrulose (7CI,8CI), (3R)-1,3,4-Trihydroxy-2-butanone, D-Erythrulose, D-Threulose, D-glycero-2-Tetrulose |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3,5-7H,1-2H2/t3-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)C(=O)CO |
| IUPAC-namn | (3R)-1,3,4-trihydroxybutan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.1 |
| Formel vikt | 120.0423 |
| Visa mer |