Läs mer
D-Erythrulose (1M in Water), 90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Erythrulose |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3,5-7H,1-2H2/t3-/m1/s1 |
| Formel vikt | 120.0423 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | D-Erythrulose 1M |