Läs mer
D(+)-fenchone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10180032 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10180032 100 g Glasflaska 100g
10018771 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10180032 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 366291000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4695-62-9 | C10H16O | 152.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4695-62-9
Molekylformel C10H16O
Molekylvikt (g/mol) 152.24
MDL-nummer MFCD00070689
InChI-nyckel LHXDLQBQYFFVNW-XCBNKYQSSA-N
Synonym +-fenchone, 1s-1,3,3-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, 1s-1,3,3-trimethyl-norbornan-2-one
PubChem CID 1201521
ChEBI CHEBI:165
IUPAC-namn (1R,4S)-2,2,4-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-3-on
LEDER CC1(C2CCC(C2)(C1=O)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Fenchone
Namnnotering 97%
Smältpunkt 5°C to 7°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Kokpunkt 63°C to 65°C (13.0 mmHg)
Flampunkt 62°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4610 to 1.464
Kvantitet 100 g
Beilstein 07, IV, 212
Merck Index 15, 4000
Specifikt rotationsförhållande +59.00 (20.00°C neat)
Specifik rotation + 59
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,common organic solvents
Formel vikt 152.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.