Läs mer
D-fruktos 1,6-bifosfat dikalciumsalt, TRC
Produktkod. 30400074
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30400074 10 g
1 options
Produktkod. 30400074 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF79253510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Fructose 1,6-Biphosphate Dicalcium Salt
CAS 6055-82-9
Molekylformel C6H10Ca2O12P2
Kvantitet 10 g
Synonym 1,6-Bis(dihydrogen phosphate) D-Fructose Calcium Salt, Calcium Fructose Diphosphate, Candiolin
InChI formel InChI=1S/C6H14O12P2.2Ca/c7-3(1-17-19(11,12)13)5(9)6(10)4(8)2-18-20(14,15)16;;/h3,5-7,9-10H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,14,15,16);;/q;2*+2/p-4/t3-,5-,6-;;/m1../s1
LEDER [Ca+2].[Ca+2].O[C@H]1[C@H](O)C(O)(COP(=O)([O-])[O-])O[C@@H]1COP(=O)([O-])[O-]
Molekylvikt (g/mol) 416.24
Formel vikt 415.8899