Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-fruktos-1,6-bisfosfattrinatriumsalt
Product Code. 15467669
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15467669 1 g 1g
15477669 5 g 5g
15487669 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15467669 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J66349.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38099-82-0 | C6H11Na3O12P2 | 406.059 g/mol
D-fruktos-1,6-bisfosfattrinatriumsalt används för att minska ischemi-reperfusionsskada hos råttor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-fruktos-1,6-bisfosfattrinatriumsalt används för att minska ischemi-reperfusionsskada hos råttor.
Löslighet Löslig
i
vatten vid 50mg/ml Anmärkningar
Skyddas mot värme. Inkompatibel med värme och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 38099-82-0
Molekylformel C6H11Na3O12P2
Molekylvikt (g/mol) 406.059
MDL-nummer MFCD00135872
InChI-nyckel CEHGLSKJDFICTB-PWVOXRODSA-K
Synonym unii-t1e52g2c9i, d-fructose-1,6-diphosphate trisodium salt, fructose-1,6-bis dihydrophosphate , trisodium salt, fosfructose trisodium anhydrous, trisodium 1-o-hydroxyphosphinato-6-o-phosphonato-d-fructose, trisodium 2r,3r,4s-2,3,4-trihydroxy-6-hydroxy oxido phosphoryl oxy-5-oxohexyl phosphate
PubChem CID 94482
IUPAC-namn trinatrium;[(2R,3R,4S)-2,3,4-trihydroxi-6-[hydroxi(oxido)fosforyl]oxi-5-oxohexyl]fosfat
LEDER C(C(C(C(C(=O)COP(=O)(O)[O-])O)O)O)OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material D-Fructose-1,6-bisphosphate trisodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water at 50mg/ml
Formel vikt 406.06
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.