Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-fruktos 1,6-bisfosfattrinatriumsaltoktahydrat, 98 %
Produktkod. 15400537
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400537 10 g 10g
15410537 25 g 25g
15420537 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15400537 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66256.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81028-91-3 | C6H26Na3O20P2 | 549.17 g/mol
D-fruktos-1,6-bisfosfat (FBP), ett vanligt metaboliskt socker, är prekursorn för glyceraldehyd-3-fosfat och dihydroxiacetonfosfat i den glykolytiska vägen. Det är en allosterisk aktivator av enzymer som pyruvatkinas och ett substrat som används för att identifiera och karakterisera enzymer som fruktos-1,6-bisfosfataldolas(er) och fruktos-1,6-bisfosfatas(er). FBP studeras som ett neuroprotektivt medel vid hjärnskada.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-fruktos-1,6-bisfosfat (FBP), ett vanligt metaboliskt socker, är prekursorn för glyceraldehyd-3-fosfat och dihydroxiacetonfosfat i den glykolytiska vägen. Det är en allosterisk aktivator av enzymer som pyruvatkinas och ett substrat som används för att identifiera och karakterisera enzymer som fruktos-1,6-bisfosfataldolas(er) och fruktos-1,6-bisfosfatas(er). FBP studeras som ett neuroprotektivt medel vid hjärnskada.
Löslighet Lösligt
i vatten
Anmärkningar
Fuktkänsligt, förvaras åtskilt från vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81028-91-3
Molekylformel C6H26Na3O20P2
Molekylvikt (g/mol) 549.17
MDL-nummer MFCD00149340,MFCD00135870,MFCD00068321
InChI-nyckel DBTJWGHAMYSWQR-OLMHPWOBSA-J
Synonym FDP-Na3H
IUPAC-namn trinatriumoktahydrat [(3S,4S,5R)-2,3,4-trihydroxi-5-[(fosfonatooxi)metyl]oxolan-2-yl]metylfosfat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@H](O)C(O)(COP([O-])([O-])=O)O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Fructose 1,6-bisphosphate trisodium salt octahydrate
Färg Vitt
Kvantitet 10 g
Beilstein 3837985
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 550.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.