Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-fruktos-1,6-difosfatdikalciumsalt, 95 %
Produktkod. 15477849
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15477849 25 g 25g
15487849 100 g 100g
15497849 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15477849 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66477.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 6055-82-9 | C6H10Ca2O12P2 | 416,238 g/mol
D-fruktos-1,6-difosfatdikalciumsalt är avgörande för att glykolys ska ske effektivt. Den länkar till adeninnukleotider som reglerar 6-fosfofruktokinaser (Pfks) som katalyserar ett av de hastighetsbegränsande stegen i glykolysen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-fruktos-1,6-difosfatdikalciumsalt är avgörande för att glykolys ska ske effektivt. Den länkar till adeninnukleotider som reglerar 6-fosfofruktokinaser (Pfks) som katalyserar ett av de hastighetsbegränsande stegen i glykolysen.
Löslighet Löslig
i vatten
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6055-82-9
Molekylformel C6H10Ca2O12P2
Molekylvikt (g/mol) 416.238
MDL-nummer MFCD00135875
InChI-nyckel MKSZTTCFYSGQHA-UHFFFAOYSA-J
Synonym d-fructose, 1,6-bis dihydrogen phosphate , calcium salt 1:2, dicalcium 2,3,4-trihydroxy-5-oxo-6-phosphonatooxyhexyl phosphate, dicalcium 2,3,4-tris oxidanyl-5-oxidanylidene-6-phosphonatooxy-hexyl phosphate
PubChem CID 53398690
IUPAC-namn dikalcium;(2,3,4-trihydroxi-5-oxo-6-fosfonatooxihexyl)fosfat
LEDER C(C(C(C(C(=O)COP(=O)([O-])[O-])O)O)O)OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Fructose-1,6-diphosphate dicalcium salt
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Formel vikt 418.24
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.