missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D-Fructose-13C6, TRC

Produktkod. 30137976
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137976 25 mg
17999984 100 mg
17918494 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137976 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF79254625MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 201595-65-5
Molekylformel 13C6 H12 O6
Molekylvikt (g/mol) 186.11
Synonym D-Fructose-1,2,3,4,5,6-13C6, D-Fructose-13C6 (9CI), D-[1,2,3,4,5,6-13C6]Fructose, D-[13C6]Fructose
IUPAC-namn (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxy(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})hexan-2-one
LEDER O[13CH2][13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C](=O)[13CH2]O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D-Fructose-13C6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formel vikt 186.0835
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.