missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D-Fructose-2-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Fructose-2-13C |
| CAS | 117013-19-1 |
| Molekylformel | 13C C5 H12 O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | D-Fructose-2-13C, D-[2-13C]Fructose |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1/i4+1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13C](=O)CO |
| IUPAC-namn | (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxy(2^{13}C)hexan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.15 |
| Formel vikt | 181.0667 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?