Läs mer
Melford D-fruktos
Produktkod. 30018277
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018277 500 g
30018276 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018277 Leverantör Melford Leverantörsnummer F21500500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • Ämnets namn: Levulose
  • CAS-nummer: 57-48-7
  • Molekylformel: C 6 H 12 O 6
  • Molekylvikt: 180,16
Specifikationer
CAS 57-48-7
Molekylformel C6H12O6
Kvantitet 500 g