Läs mer
Melford D-fruktos
Kvantitet:
500 g
1 kg
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
- Ämnets namn: Levulose
- CAS-nummer: 57-48-7
- Molekylformel: C 6 H 12 O 6
- Molekylvikt: 180,16
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 57-48-7 |
| Molekylformel | C6H12O6 |
| Kvantitet | 1 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur