missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D-Fructose-4,5,6,6-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Fructose-4,5,6,6-d4 |
| CAS | 478518-49-9 |
| Molekylformel | C6H8D4O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Advantose FS 95-4,5,6-d4, D-(-)-Fructose-4,5,6-d4, D-(-)-Levulose-4,5,6-d4, D-Arabino-2-hexulose-4,5,6-d4, Fructose-4,5,6-d4, Fruit Sugar-4,5,6-d4, Fujifructo L 95-4,5,6-d4, Furucton-4,5,6-d4, Hi-Fructo 970-4,5,6-d4, Krystar-4,5,6-d4, Krystar 300v, Levulose-4,5,6-d4, Nevulose-4,5,6-d4, Sugar Fruit-4,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2 |
| LEDER | O[C@]1([2H])[C@]([C@@H](O)[C@@](CO)(O)OC1([2H])[2H])([2H])O |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.18 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?