Läs mer
D-fruktos 6-fosfat dinatriumhydrat, TRC
Produktkod. 30392311
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30392311 1 g
1 options
Produktkod. 30392311 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF7955531G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Fructose-6-phosphate Disodium Salt
CAS 26177-86-6
Molekylformel C6H11O9P . 2Na . xH2O
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H13O9P.2Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h4-7,9-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/t4-,5-,6-;;/m1../s1
LEDER O=C(CO)[C@H]([C@@H]([C@@H](COP(O[Na])(O[Na])=O)O)O)O.[H2O]
IUPAC-namn [natriumoxi-[(2R,3R,4S)-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-oxohexoxy]fosforyl]oxynatrium
Molekylvikt (g/mol) 322.11
Formel vikt 322