Läs mer
D-fruktos 6-fosfat dinatriumhydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Fructose-6-phosphate Disodium Salt |
| CAS | 26177-86-6 |
| Molekylformel | C6H11O9P . 2Na . xH2O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13O9P.2Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h4-7,9-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/t4-,5-,6-;;/m1../s1 |
| LEDER | O=C(CO)[C@H]([C@@H]([C@@H](COP(O[Na])(O[Na])=O)O)O)O.[H2O] |
| IUPAC-namn | [natriumoxi-[(2R,3R,4S)-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-oxohexoxy]fosforyl]oxynatrium |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.11 |
| Formel vikt | 322 |