Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-fruktos-6-fosfatdinatriumsalt, 95 %
Produktkod. 15447619
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447619 100 mg 100mg
15457619 500 mg 500mg
15437619 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15447619 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66311.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26177-86-6 | C6H13Na2O9P | 306.11 g/mol
D-fruktos-6-fosfatdinatriumsalt är en sockermellanprodukt i den glykolytiska vägen som kan användas för att hjälpa till att identifiera, differentiera och karakterisera enzymer såsom fosfofruktokinas(er), pyrofosfatberoende fruktos-6-fosfat-1-fosfotransferas(er), al-6-fosfas(er), D-6-fosfat(er), glutamin:fruktos-6-fosfatamidotransferas(er) och glukosamin-6P-syntas(er).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar D-fruktos-6-fosfatdinatriumsalt är en sockermellanprodukt i den glykolytiska vägen som
kan användas för att hjälpa till att identifiera, differentiera och karakterisera enzymer såsom fosfofruktokinas(er), pyrofosfatberoende fruktos-6-fosfat-1-fosfotransferas(er),-D-6 al-fosfas(er), glutamin:fruktos-6-fosfatamidotransferas(er) och glukosamin-6P-syntas(er).
Löslighet Lösligt i vatten (100 mg/
ml).
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Inkompatibel med värme och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26177-86-6
Molekylformel C6H13Na2O9P
Molekylvikt (g/mol) 306.11
MDL-nummer MFCD16661244
InChI-nyckel VAPLWAFNCWDFQF-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 129893509
IUPAC-namn natrium;[(2R,3R,4S)-2,3,4,6-tetrahydroxi-5-oxohexyl]divätefosfat
LEDER [Na].[Na].OCC(=O)C(O)C(O)C(O)COP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Fructose-6-phosphate disodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Soluble in water (100mg/ml).
Formel vikt 304.1
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • D-Fructose-6-phosphate disodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Fructose-6-phosphate disodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.