Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D(-)-fruktos, 99 %
Produktkod. 10397430 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10397430 1 kg Plastflaska 1kg
10307440 500 g Plastflaska 500g
10634642 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
11984041 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10397430 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 161350010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
D(-)-fruktos, 99%, C6H12O6, CAS Number-57-48-7, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, arabino-hexulose, d-fruktos, d---fruktos, d-levulose, fruktos, d, furucton, keto-d-fructose, krystar 300, socker, frukt, 500g, Klarar testet, 98,5% min, 31,321, CHEBI:48095, 50ppm max, Vit, 200-333-3 | CAS: 57-48-7 | C6H12O6 | 180,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-48-7
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.16
InChI-nyckel BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Synonym d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
IUPAC-namn (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxihexan-2-on
LEDER C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(-)-Fructose
Smältpunkt 103,0 °C till 105,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0,5 % (70 °C, 4 timmar) (vakuum) max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 1 kg
Beilstein 31,321
Merck Index 15,4302
Specifikt rotationsförhållande −92,25 (20,00 °C c=10, H2O, på torrsubstans)
Specifik rotation −92.25
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 3750 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, pyridin, eter, etylamin och metylamin
Formel vikt 180.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.