Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-fruktos, 99 %
Produktkod. 11453308
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453308 250 g 250g
11443308 1000 g -
11463308 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453308 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A17718.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 57-48-7 | C6H12O6 | 180,156 g/mol
Fruktos används kommersiellt i livsmedel och drycker. Det ökar stärkelsens viskositet snabbare och uppnår en högre slutviskositet än sackaros. Den har alla fibrer utpressade och så absorberas fruktosen lätt i blodomloppet. Hög-fruktos-majssirap används i frysta produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Fruktos används kommersiellt i livsmedel och drycker. Det ökar stärkelsens viskositet snabbare och uppnår en högre slutviskositet än sackaros. Den har alla fibrer utpressade och så absorberas fruktosen lätt i blodomloppet. Hög-fruktos-majssirap används i frysta produkter.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-48-7
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.156
MDL-nummer MFCD00148910
InChI-nyckel BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Synonym d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
IUPAC-namn (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxihexan-2-on
LEDER C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Fructose
Smältpunkt ∽105 °C till 110 °C
Densitet 1.59
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 250 g
Beilstein 1239004
Merck Index 14,4273
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 180.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.