Läs mer
D(-)-fruktos, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10488210 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10488210 500 g 500g
10111620 100 g 100g
10579760 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10488210 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F/1952/53
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
D(-)-fruktos, certifierad AR för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57-48-7
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.156
MDL-nummer 148910
InChI-nyckel BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Synonym d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
IUPAC-namn (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxihexan-2-on
LEDER C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Specifications
Smältpunkt 103 °C
Färg Vitt
pH 5 till 7
Förpackning Pulverburk av plast
Kvantitet 500 g
Formel vikt 180,16 g/mol
Fysisk form Fast