Beskrivning
D(-)-fruktos, certifierad AR för analys
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 103 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 5 till 7 |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 180,16 g/mol |
| Fysisk form | Fast |