Läs mer
D(-)-Fructose, Millipore™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 100°C to 104°C (decomposition) |
| Densitet | 1.59 g/cm3 at 20°C (OECD Test Guideline 109) |
| MDL-nummer | MFCD00148910 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Synonym | D(-)-Fructose, Laevulose, Levulose, D(-)-Fructose |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.16 |
| Kvalitet | Research |