Läs mer
β-D-(-)-fruktos, MP Biomedicals
Produktkod. 11359039 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11359039 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11359039 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02102186.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    577.00 SEK
    549.16 SEK / 500g
    Save 27.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
  • Fruktos och andra monosackarider används för att diagnostisera cancer eftersom cancerceller har visat en högre nivå av fruktosanvändning jämfört med glukos
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-D-(-)-FRUCTOSE
CAS 57-48-7
Smältpunkt 110 °C till 120 °C
Molekylformel C6H12O6
Linjär formel C6H12O6
MDL-nummer MFCD00148910
Kvantitet 500 g
Synonym d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkoholer.
InChI-nyckel BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
LEDER C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
IUPAC-namn (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxihexan-2-on
Molekylvikt (g/mol) 180.156
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
Formel vikt 180.2
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver