Läs mer
D-fruktos, TRC
Produktkod. 30011768
Change view
Kvantitet:
10 mg
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011768 5 g
17919344 10 mg
17907524 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011768 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF7925005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-48-7
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Synonym Fructose, (-)-d-Arabino-hex-2-ulopyranose, D(-)-Fructose
IUPAC-namn (2RS,3S,4R,5R)-2-(hydroxymetyl)oxan-2,3,4,5-tetrol
LEDER O[C@]1(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(-)-Fructose
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6-/m1/s1
Formel vikt 180.06
Procent renhet >95%