Allmän beskrivning
•D (+)-fukos finns främst i växter och uppvisar flera biologiska aktiviteter, inklusive cellulär adhesion
Användningsområden
•D-fukos finns vanligtvis i växter och vissa mikroorganismer, som en relativt enkel glykosid som endast består av ett fåtal sockerenheter
•Det kan användas som en enda kolkälla i vissa mikroorganismer
•Det kan användas för att studera enzymer som är involverade i dess mutarotation för att bilda L-fukos
•Denna förening används som referensförening vid analys av kolhydratmetaboliter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D(+)-Fucose |
| Smältpunkt | 144.0°C to 145.0°C |
| Färg | Vitt |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98% min. (ELSD) (HPLC) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 31, 76 |
| Merck Index | 15, 4307 |
| Specifikt rotationsförhållande | + 76.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3) |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.