Läs mer
D(+)-Fucose, 98+%
Produktkod. 10330694 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10330694 250 mg Glasflaska 250mg
10042960 1 g Glasflaska 1g
10360784 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10330694 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 225632500
Request Bulk or Custom Format
D (+)-Fucose, 98+%, CAS # 3615-37-0, also known as aldehyde-D-fucose, is an enantiomer of an aldehyde-L-fucose found in plants. It shows several biological activities, including cellular adhesion. | CAS: 3615-37-0 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•D (+)-fukos finns främst i växter och uppvisar flera biologiska aktiviteter, inklusive cellulär adhesion
Användningsområden
•D-fukos finns vanligtvis i växter och vissa mikroorganismer, som en relativt enkel glykosid som endast består av ett fåtal sockerenheter
•Det kan användas som en enda kolkälla i vissa mikroorganismer
•Det kan användas för att studera enzymer som är involverade i dess mutarotation för att bilda L-fukos
•Denna förening används som referensförening vid analys av kolhydratmetaboliter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3615-37-0
Molekylformel C6H12O5
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00135603
InChI-nyckel PNNNRSAQSRJVSB-DPYQTVNSSA-N
Synonym 2r,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, aldehydo-d-fucose, d +-fucose, galactose, 6-deoxy, d-galactose, 6-deoxy, fucose, d, +-fucose, d0o8ie, d-+-fucose, d-+-fucose;6-deoxy-d-galactose
PubChem CID 94270
ChEBI CHEBI:48203
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxihexanal
LEDER CC(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Fucose
Smältpunkt 144.0°C to 145.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Beilstein 31, 76
Merck Index 15, 4307
Specifikt rotationsförhållande + 76.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3)
Specifik rotation + 76.00
Löslighetsinformation (5% in water) Clear colorless to slightly yellow
Formel vikt 164.16
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.