Läs mer
Alfa Aesar™ D-(+)-Fucose, 99%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(+)-Fucose |
| Smältpunkt | 135°C to 141°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 1723320 |
| Merck Index | 14,4278 |
| Optisk rotation | +76° (c=10 in Water) |
| Formel vikt | 164.16 |
| Procent renhet | 99% |