Läs mer
D-Fucose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(+)-Fucose |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m1/s1 |
| Formel vikt | 164.0685 |